VX-745
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)thio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one, Neflamapimod
BISN0180-5MG
BISN0180-10MG
BISN0180-50MG
APOSBISN0180-5MGEA
72.5
EUR
APOSBISN0180-5MG
APOSBISN0180-10MG
APOSBISN0180-50MG
VX-745
VX-745
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₉H₉Cl₂F₂N₃OS Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD09834070 CAS-Nummer: 209410-46-8 |