L(+)-Serin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 21.9 EUR
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Serin ≥99%
L(+)-Serin
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Formel: C₃H₇NO₃
Schmelzpunkt: 214…224 °C
Dichte: 0.67 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3