Mal-amido-PEG2-NHS
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Maleimide-PEG2-succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, N-Succinimidyl 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoate, 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoic acid N-Succinimidyl Ester, Maleimide-PEG2-NHS ester, 2,5-Doxopyrrolidin-1-yl 3-[2-[2-[3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido]ethoxy]ethoxy]propanoate
Formel:
C₁₈H₂₃N₃O₉ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11041137 CAS-Nummer: 955094-26-5 |