PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propanoate, 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG2-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoate, 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoate
BIPG1448-1G BIPG1448-500MG BIPG1448-5G
APOSBIPG1448-1GEA 116 EUR
APOSBIPG1448-1G APOSBIPG1448-500MG APOSBIPG1448-5G
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Formel: C₁₁H₂₂O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20926380
CAS-Nummer: 133803-81-3