Azido-PEG24-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Formel: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 73342-16-2