Azido-PEG24-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1113-100MG BIPG1113-50MG
APOSBIPG1113-100MGEA 569 EUR
APOSBIPG1113-100MG APOSBIPG1113-50MG
Azido-PEG24-acid
Azido-PEG24-acid
Formel: C₅₁H₁₀₁N₃O₂₆
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 1167575-20-3