2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
BIPG1063-1G
BIPG1063-5G
APOSBIPG1063-1GEA
171
EUR
APOSBIPG1063-1G
APOSBIPG1063-5G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid 99%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formel:
C₆H₁₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185897 CAS-Nummer: 134978-97-5 |