Amino-PEG4-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1046-10G BIPG1046-1G BIPG1046-5G
APOSBIPG1046-10GEA 683 EUR
APOSBIPG1046-10G APOSBIPG1046-1G APOSBIPG1046-5G
Amino-PEG4-alcohol
Amino-PEG4-alcohol
Formel: C₈H₁₉NO₄
Molekulargewicht: 193.24 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 86770-74-3