Amino-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1033-100MG BIPG1033-250MG BIPG1033-500MG
APOSBIPG1033-100MGEA 139 EUR
APOSBIPG1033-100MG APOSBIPG1033-250MG APOSBIPG1033-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11041129
CAS-Nummer: 663921-15-1