Puromycin Dihydrochlorid (aus Streptomyces alboniger) tierfrei
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BIP4033-100MG
BIP4033-50MG
APOSBIP4033-100MGEA
284
EUR
APOSBIP4033-100MG
APOSBIP4033-50MG
Puromycin Dihydrochlorid (aus Streptomyces alboniger) tierfrei
Puromycin Dihydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Schmelzpunkt: 179…180 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012691 CAS-Nummer: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |