Midostaurin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PKC412, N-((5S,6R,7R,9R)-6-Methoxy-5-methyl-14-oxo-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-17-oxa-4b,9a,15-triaza-5,9-methanodibenzo[b,h]cyclonona[jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-7-yl)-N-methylbenzamide
BIP1007-10MG
BIP1007-5MG
APOSBIP1007-10MGEA
313
EUR
APOSBIP1007-10MG
APOSBIP1007-5MG
Midostaurin
Midostaurin
Semisynthetic derivate of Staurosporine. Inhibitor of PKC and cAMPK.
Formel:
C₃₅H₃₀N₄O₄ Schmelzpunkt: 235…260 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD12828879 CAS-Nummer: 120685-11-2 |