Pyridoxin Hydrochlorid ≥99,5%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 71.6 EUR
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Pyridoxin Hydrochlorid ≥99,5%
Pyridoxin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₃
Schmelzpunkt: 214…215 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012807
CAS-Nummer: 58-56-0
EINECS: 200-386-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR