Nalidixinsäure Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIN4302-100G
BIN4302-25G
BIN4302-5G
APOSBIN4302-100GEA
328
EUR
APOSBIN4302-100G
APOSBIN4302-25G
APOSBIN4302-5G
Nalidixinsäure Natriumsalz
Nalidixinsäure Natriumsalz
Inhibitor of bacterial DNA polymerase.
Formel:
C₁₂H₁₁N₂NaO₃ Schmelzpunkt: >280 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064376 CAS-Nummer: 3374-05-8 EINECS: 222-159-7 |