Novobiocin sodium salt ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIN0394-25G BIN0394-10G BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA 377 EUR
APOSBIN0394-25G APOSBIN0394-10G APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Formel: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
Schmelzpunkt: 215 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066541
CAS-Nummer: 1476-53-5
EINECS: 216-023-6