Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
BIMI2137-10MG
BIMI2137-25MG
BIMI2137-5MG
APOSBIMI2137-10MGEA
109
EUR
APOSBIMI2137-10MG
APOSBIMI2137-25MG
APOSBIMI2137-5MG
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Metallo-protease inhibitor selective for aminopeptidase.
Formel:
C₁₆H₂₅ClN₂O₄ Molekulargewicht: 308.4 · 36.5 g/mol Schmelzpunkt: 216…218 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00058004 CAS-Nummer: 65391-42-6 |