Guanidiniumchlorid, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
BIMB3002-1KG
BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA
174
EUR
APOSBIMB3002-1KG
APOSBIMB3002-500G
Guanidiniumchlorid, ultrarein
Guanidiniumchlorid
- Protein
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekulargewicht: 95.53 g/mol Schmelzpunkt: 185 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 Merck Index: 13,04578 |