AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
BIMB2003-1G BIMB2003-500MG BIMB2003-5G
APOSBIMB2003-1GEA 132 EUR
APOSBIMB2003-1G APOSBIMB2003-500MG APOSBIMB2003-5G
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) ≥98%
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
An irreversible serine protease inhibitor with highwater solubility.
  • Molecular biology grade
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Schmelzpunkt: 182…184 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II