Nω-Nitro-L-Arginin-Methylester -hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-ω-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride, L-NAME Hydrochloride, L-NAME HCl, H-Arg(NO2)-OMe.HCl, (S)-Methyl 2-amino-5-(3-nitroguanidino)pentanoate hydrochloride
BIMB1017-5G
BIMB1017-25G
APOSBIMB1017-5GEA
82.8
EUR
APOSBIMB1017-5G
APOSBIMB1017-25G
Nω-Nitro-L-Arginin-Methylester -hydrochlorid
Nω-Nitro-L-Arginin-Methylester -hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₅N₅O₄ Schmelzpunkt: 159…161 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00039052 CAS-Nummer: 51298-62-5 |