Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99%, Molekularbiologische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
BIMB1015-25G
BIMB1015-50G
BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA
85.7
EUR
APOSBIMB1015-25G
APOSBIMB1015-50G
APOSBIMB1015-100G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99%, Molekularbiologische Qualität
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
- Protein
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Siedepunkt: 125…130 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |