4-Methylumbelliferyl phosphate freie Säure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM2047-1G BIM2047-5G
APOSBIM2047-1GEA 58 EUR
APOSBIM2047-1G APOSBIM2047-5G
4-Methylumbelliferyl phosphate freie Säure 98%
4-Methylumbelliferyl phosphate
Formel: C₁₀H₉O₆P
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00016969
CAS-Nummer: 3368-04-5