γ-Cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
BIM1016-100G
BIM1016-50G
APOSBIM1016-100GEA
230
EUR
APOSBIM1016-100G
APOSBIM1016-50G
γ-Cyclodextrin
γ-Cyclodextrin
Formel:
C₄₈H₈₀O₄₀ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009595 CAS-Nummer: 17465-86-0 |