α-Cyclodextrin
Lieferant: Apollo Scientific
BIM1014-100G
BIM1014-250G
BIM1014-50G
APOSBIM1014-100GEA
174
EUR
APOSBIM1014-100G
APOSBIM1014-250G
APOSBIM1014-50G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Formel:
C₃₆H₆₀O₃₀ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078207 CAS-Nummer: 10016-20-3 |