(4-Chlor-2-methylphenoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: MCPA
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chlor-2-methylphenoxy)essigsäure 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₉ClO₃
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004306
CAS-Nummer: 94-74-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III