γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥99,5% salzarm
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIM0295-100G BIM0295-1KG
APOSBIM0295-100GEA 65.4 EUR
APOSBIM0295-100G APOSBIM0295-1KG
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥99,5% salzarm
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
  • Titration ³ 99.5%
  • Water content (by Karl Fischer) 1.0%
  • Sodium 80 ppm
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molekulargewicht: 209.27 g/mol
Flammpunkt: 110
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288