2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: LY294002, LY 294002, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4-oxo-4H-1-benzopyran

BIL2940-25MG BIL2940-5MG
APOSBIL2940-25MGEA 116 EUR
APOSBIL2940-25MG APOSBIL2940-5MG
2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
2-Morpholino-8-phenylchromone

Specific inhibitor (IC50 = 1.40 uM) of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K).

Formel: C₁₉H₁₇NO₃
Molekulargewicht: 307.35 g/mol
Schmelzpunkt: 180…187 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00270881
CAS-Nummer: 154447-36-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR