D(+)-Raffinose Pentahydrat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
Formel:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00071590 CAS-Nummer: 17629-30-0 EINECS: 208-146-9 |