Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 94.4 EUR
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formel: C₁₃H₁₃NO₅
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005515
CAS-Nummer: 34071-95-9