L(+)-Isoleucin ≥99,5%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH

BII0711-100G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 21.9 EUR
APOSBII0711-100G APOSBII0711-500G
L(+)-Isoleucin ≥99,5%
L(+)-Isoleucin

  • Pyrogen free

Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Schmelzpunkt: 288 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR