Ionomycin freie Säure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BII0421-10MG
BII0421-5MG
BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA
345
EUR
APOSBII0421-10MG
APOSBII0421-5MG
APOSBII0421-25MG
Ionomycin freie Säure
Ionomycin
Potent and selective calcium ionophore.
Formel:
C₄₁H₇₂O₉ Molekulargewicht: 709.02 g/mol Schmelzpunkt: 204…206 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD06798385 CAS-Nummer: 56092-81-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...