Ionomycin Calciumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 219 EUR
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin Calciumsalz
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formel: C₄₁H₇₀CaO₉
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00151183
CAS-Nummer: 56092-82-1