bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
BIH1003-100MG BIH1003-1G BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA 183 EUR
APOSBIH1003-100MG APOSBIH1003-1G APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Formel: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012679
CAS-Nummer: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6