D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
BIG5002-1G
BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA
21.9
EUR
APOSBIG5002-1G
APOSBIG5002-5G
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₁₄ClNO₅ Molekulargewicht: 215.64 g/mol Schmelzpunkt: 172…180 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00135830 CAS-Nummer: 1772-03-8 EINECS: 217-198-1 |