7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG3110-25MG
BIG3110-5MG
APOSBIG3110-25MGEA
106
EUR
APOSBIG3110-25MG
APOSBIG3110-5MG
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Isoflavone derived from Soybean.
Formel:
C₂₂H₂₂O₁₀ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00800711 CAS-Nummer: 40246-10-4 |