D(+)-Galactose
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
BIG1724-1KG
BIG1724-500G
BIG1724-5KG
APOSBIG1724-1KGEA
109
EUR
APOSBIG1724-1KG
APOSBIG1724-500G
APOSBIG1724-5KG
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Schmelzpunkt: 168…170 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151230 CAS-Nummer: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 |