Streptomycinsulfat 250 mg/ml
Lieferant: Apollo Scientific
BIG1032-10ML BIG1032-25ML
APOSBIG1032-10MLEA 50.9 EUR
APOSBIG1032-10ML APOSBIG1032-25ML
Streptomycinsulfat 250 mg/ml
Streptomycin sulphate
  • Antibodies
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0