Cefotaxim Natriumsalz 100 mg/ml
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
BIG1027-10ML BIG1027-100ML
APOSBIG1027-10MLEA 56.7 EUR
APOSBIG1027-10ML APOSBIG1027-100ML
Cefotaxim Natriumsalz 100 mg/ml
Cefotaxime sodium salt
  • Antibodies
Formel: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00079073
CAS-Nummer: 64485-93-4