2'-Deoxyguanosine hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine hydrate, Guanine-2′-deoxyriboside hydrate, 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one hydrate(1:x)
BIG1008-1G BIG1008-500MG BIG1008-5G
APOSBIG1008-1GEA 29 EUR
APOSBIG1008-1G APOSBIG1008-500MG APOSBIG1008-5G
2'-Deoxyguanosine hydrate
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150760
CAS-Nummer: 961-07-9