Gliotoxin, gladiocladium fimbriatum (aus Gliocladium fimbriatum)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,5a,6-Tetrahydro-6-hydroxy-3(hyroxymethyl)-2-methyl-10H-3a,10a-epidithio-pyrazinol[1,2α]indole-1,4-dione
BIG1003-1MG BIG1003-5MG
APOSBIG1003-1MGEA 139 EUR
APOSBIG1003-1MG APOSBIG1003-5MG
Gliotoxin, gladiocladium fimbriatum (aus Gliocladium fimbriatum)
Gliotoxin
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₄S₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 67-99-2
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,III