Glycin (H-Gly-OH) ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0709-1KG
BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA
65.4
EUR
APOSBIG0709-1KG
APOSBIG0709-5KG
Glycin (H-Gly-OH) ≥99%
Glycin (H-Gly-OH)
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
- Ph. Eur.
- Pyrogen free
Formel:
NH₂CH₂COOH Schmelzpunkt: 240…245 °C (dec.) Dichte: 1.595 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 |