L(+)-Glutamin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutamin ≥99%
L(+)-Glutamin
Pyrogen free
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekulargewicht: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 355
Schmelzpunkt: 185 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484