Glycitein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIG0110-10MG
BIG0110-5MG
APOSBIG0110-10MGEA
125
EUR
APOSBIG0110-10MG
APOSBIG0110-5MG
Glycitein
Glycitein
Isoflavone derived from Soybean.
Formel:
C₁₆H₁₂O₅ Siedepunkt: 547,4 °C Schmelzpunkt: 330…340 °C Flammpunkt: 210 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00016679 CAS-Nummer: 40957-83-3 |