L(-)-Glucose 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIFS0106-1G
BIFS0106-5G
BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA
66.7
EUR
APOSBIFS0106-1G
APOSBIFS0106-5G
APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00148913 CAS-Nummer: 921-60-8 EINECS: 213-068-3 |