L(-)-Galactose 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
BIFS0105-250MG
BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA
203
EUR
APOSBIFS0105-250MG
APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galactose 99%
L(-)-Galactose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063833 CAS-Nummer: 15572-79-9 |