Neratinib freie Base ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
BIFK0031-10MG BIFK0031-5MG
APOSBIFK0031-10MGEA 24.8 EUR
APOSBIFK0031-10MG APOSBIFK0031-5MG
Neratinib freie Base ≥99%
Neratinib
Formel: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
Molekulargewicht: 557 g/mol
Schmelzpunkt: 139…158 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09752958
CAS-Nummer: 698387-09-6