Ruxolitinib phosphate ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIFK0028-10MG
BIFK0028-25MG
BIFK0028-50MG
APOSBIFK0028-10MGEA
65.4
EUR
APOSBIFK0028-10MG
APOSBIFK0028-25MG
APOSBIFK0028-50MG
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Ruxolitinib phosphate
Phosphate Salt, >99%
Formel:
C₁₇H₂₁N₆O₄P Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD18452860 CAS-Nummer: 1092939-17-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |