Imatinib-Mesylat ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
BIFK0026-1G BIFK0026-5G BIFK0026-250MG
APOSBIFK0026-1GEA 116 EUR
APOSBIFK0026-1G APOSBIFK0026-5G APOSBIFK0026-250MG
Imatinib-Mesylat ≥99%
Imatinib mesylate
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formel: C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃
Molekulargewicht: 589.72 g/mol
Schmelzpunkt: 203…224 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04307699
CAS-Nummer: 220127-57-1