1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 105 EUR
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₀H₅NaO₅S
Schmelzpunkt: 289 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001700
CAS-Nummer: 521-24-4
EINECS: 208-308-9