Tacrolimus
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
FR900506, Fujimycin, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-Hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propen-1-yl)-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
BIF1003-250MG
BIF1003-1G
APOSBIF1003-250MGEA
132
EUR
APOSBIF1003-250MG
APOSBIF1003-1G
Tacrolimus
Tacrolimus
Formel:
C₄₄H₆₉NO₁₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00869853 CAS-Nummer: 104987-11-3 |