5-Fluoruracil
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
BIF0123-25G BIF0123-50G BIF0123-5G
APOSBIF0123-25GEA 69.6 EUR
APOSBIF0123-25G APOSBIF0123-50G APOSBIF0123-5G
5-Fluoruracil
5-Fluoruracil
This pyrimidine analogue, is an antineoplastic agent.
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Siedepunkt: 190…200 °C/0.1mmHg
Schmelzpunkt: 282…286 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III