Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[Ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid Sodium Salt, TOOS, 3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt
BIE0701-1G
BIE0701-5G
BIE0701-25G
APOSBIE0701-1GEA
21.9
EUR
APOSBIE0701-1G
APOSBIE0701-5G
APOSBIE0701-25G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Formel:
C₁₂H₁₉NO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040641 CAS-Nummer: 82692-93-1 |